Learn More
Gosselin™ Bottiglie ottagonali graduate in PET trasparente
189.02 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1 L
1000 ml
1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
31 mm
31 mm
31.7 mm
31.7mm
31.7 mm
Lunghezza (sistema metrico):
53mm
63 mm
74mm
74 mm
92mm
92.5 mm
92.5 mm
63 mm
Altezza (sistema metrico):
105 mm
108 mm
132 mm
135 mm
170 mm
173 mm
212 mm
214 mm
Descrizione
- Graduated
- Sterile to SAL 10-3
- Label for traceability
- With tamper-evident screw cap
- Compliant with ISO 5667-3 and 19458
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1 L |
Colore | Natural |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 31.7 mm |
Include | Natural HDPE screw cap |
Materiale | PET |
Lunghezza (sistema metrico) | 92mm |
N. per confezione | 48/Carton |
Sterilità | Sterile |
Larghezza (sistema metrico) | 92.5mm |
Colore chiusura | Natural |