Learn More
Gosselin™ Aeseptic Petri Dish, Double Bagged with Tracebility Labels
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
14.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 825
Descrizione
- ottimizzate per l'automazione
- Sfiato: 3 sfiati
- Doppio sacchetto esterno con etichetta di tracciabilità
- Prodotte in ambiente di Classe 100
- Elevato standard di controllo qualità
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC N°1935/2004, ISO 11137, asettico |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni cliniche, ambientali, industriali e microbiologiche |
| Quantità | Cartone da 825 |
| Altezza (sistema metrico) | 14.2 mm |
| Vedi altri risultati |