Learn More
Corning™ Piastre di Petri
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120.5 x 15.8 mm
55 x 14.2 mm
60 x 15 mm
65 x 14.5 mm
90 x 14.2 mm
90 x 15 mm
Conteggio pozzetti:
1
2
Sfiato:
3
4
6
Sterilità:
Aseptic
Non-sterile
Sterile
Sterile or Aseptic
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 252
pezzi 720
pezzi 825
Descrizione
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
Sterile product features a double outer bag with traceability. For optimal surface monitoring.
- Three vents
- Crystal Polystyrene
- Optimal flatness
- Manufactured in class 100
Specifica
Specifica
| Descrizione | Contact dish |
| Con griglia | Gridded |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Optimized for surface viewing |
| Sfiato | 3 |
| Dimensions (Dia. x H) | 65 x 14.5 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 14.5 mm |
| Vedi altri risultati |