Learn More
Corning™ Piastre di Petri
Codice prodotto. 11812532
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120.5 x 15.8 mm
55 x 14.2 mm
60 x 15 mm
65 x 14.5 mm
90 x 14.2 mm
90 x 15 mm
Conteggio pozzetti:
1
2
Sfiato:
3
4
6
Sterilità:
Aseptic
Non-sterile
Sterile
Sterile or Aseptic
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 1620
pezzi 252
pezzi 720
pezzi 825
Codice prodotto. 11812532
Marca: Corning™ BP5301
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
Ottimizzate per l'automazione. Le piastre di Petri Gosselin™ sono realizzate in polistirene cristallino.
  • Polistirene cristallino
  • Uniformità ottimale
  • Prodotto in classe 100
  • Apertura facilitata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
Forma Profilo rotondo
Sterilità Non-sterile
Conteggio pozzetti 1
Imballaggio Regular
Sfiato 6
Dimensions (Dia. x H) 60 x 15 mm
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm