Learn More
Gosselin™ Secchio in polipropilene con coperchio e maniglia Gosselin™
Codice prodotto. 11733264
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3000 ml
5700 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 45
pezzi 75
pezzi 80
Codice prodotto. 11733264
Marca: Gosselin™ JT5705
Edge
Eccellenti per la conservazione generica in laboratorio. I secchi con manico Gosselin™ in polipropilene sono realizzati in plastica polipropilenica di colore bianco.
  • Nonsterile
  • Convenient carrying handle
  • Closure with tamper-evident seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 5700 mL
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Colore White
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 188 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 210 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 226 mm
Altezza (sistema metrico) 195 mm
Include Tappo a pressione, maniglie e coperchi
Quantità 45 conf.