Learn More
Gosselin™ Contenitore conico in polipropilene Gosselin™
Codice prodotto. 11703174
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 mL
1000 mL
Colore:
Bianco
Natural
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
No
Yes
Yes (Unassembled)
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 220
pezzi 250
pezzi 460
pezzi 660
Codice prodotto. 11703174
Marca: Gosselin™ PC40006
Edge
Sicurezza e protezione per la conservazione generica in laboratorio. I contenitori conici Gosselin™ possono essere in polipropilene trasparente o bianco.
  • Shock resistant
  • Molded graduations outside on clear containers; molded internal graduations on white containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Container
Closure Included No
Graduated Yes
Materiale Polypropylene
Forma Conical, Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Certificazione/Conformità EC N°1935/2004
Tipo di chiusura No Cap
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) 85 mm
Graduazioni 50 mL
Altezza (sistema metrico) 100 mm
N. per custodia 460/Cs.