Learn More
Gosselin™ Contenitore conico in polipropilene Gosselin™
Codice prodotto. 11743174
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 ml
1000 mL
Colore:
Bianco
Natural
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
No
Yes
Yes (Unassembled)
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 220
pezzi 250
pezzi 460
pezzi 660
Codice prodotto. 11743174
Marca: Gosselin™ PC40002
Edge
Sicurezza e protezione per la conservazione generica in laboratorio. I contenitori conici Gosselin™ possono essere in polipropilene trasparente o bianco.
  • Shock resistant
  • Molded graduations outside on clear containers; molded internal graduations on white containers
  • Polyethylene snap cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Contenitore
Closure Included
Graduated
Materiale Polipropilene
Forma Conico, cilindrico
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) 85 mm
Graduazioni 50 mL
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Include Tappi a pressione in LDPE
N. per custodia Cartone da 460