Learn More
Gosselin™ Contenitore conico in polipropilene Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 mL
400 ml
1000 mL
Colore:
Bianco
Natural
Naturale
White
Diametro (sistema metrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
No
Sì
Yes
Yes (Unassembled)
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 220
pezzi 250
pezzi 460
pezzi 660
Descrizione
- Shock resistant
- Molded graduations outside on clear containers; molded internal graduations on white containers
Specifica
Specifica
| Product Type | Contenitore |
| Closure Included | No |
| Graduated | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Conico, cilindrico |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004 |
| Colore | Naturale |
| Diametro (sistema metrico) | 62 mm |
| Vedi altri risultati |