Learn More
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a cerniera Gosselin™
Provides safe and secure storage, with optimized volume for milk sampling. Gosselin™ Straight Containers with Hinged Cap are manufactured from either clear or blue polystyrene.
Marca: Gosselin™ FL60-01
157.07 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Shock resistant
- Auto-stable hinged cap
- With or without writing area
Specifica
Contenitore | |
Sì | |
Diritto, cilindrico | |
50 mL | |
Natural | |
Natural | |
78 mm | |
Cartone da 650 |
Sì | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
CE N°1935/2004 | |
Tappo a cerniera | |
31 mm | |
Tappo a cerniera in polipropilene naturale |