Learn More
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a cerniera Gosselin™
Codice prodotto. 11743154
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 ml
50 mL
90 ml
300 mL
Colore chiusura:
Blu
Blue
Natural
N. per custodia:
650/Cs.
Cartone da 240
Cartone da 350
Cartone da 650
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 350
pezzi 650
Codice prodotto. 11743154
Marca: Gosselin™ FL10001
Edge
Provides safe and secure storage, with optimized volume for milk sampling. Gosselin™ Straight Containers with Hinged Cap are manufactured from either clear or blue polystyrene.
  • Shock resistant
  • Auto-stable hinged cap
  • With or without writing area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Contenitore
Closure Included
Graduated
Materiale Polipropilene
Forma Diritto, cilindrico
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 90 ml
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Colore chiusura Natural
Tipo di chiusura Tappo a cerniera
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) 43 mm
Graduazioni 80 ml
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Include Tappo a cerniera in polipropilene naturale
N. per custodia Cartone da 350