Learn More
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a cerniera Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 ml
50 mL
90 ml
300 mL
Colore chiusura:
Blu
Blue
Natural
N. per custodia:
650/Cs.
Cartone da 240
Cartone da 350
Cartone da 650
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 350
pezzi 650
Descrizione
- Shock resistant
- Auto-stable hinged cap
- With or without writing area
Specifica
Specifica
| Product Type | Contenitore |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Diritto, cilindrico |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 90 ml |
| Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004 |
| Colore chiusura | Blu |
| Tipo di chiusura | Tappo a cerniera |
| Vedi altri risultati |