Learn More
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a cerniera Gosselin™
Provides safe and secure storage, with optimized volume for milk sampling. Gosselin™ Straight Containers with Hinged Cap are manufactured from either clear or blue polystyrene.
114.62€ - 277.00€
Specifica
Product Type | Contenitore |
---|---|
Closure Included | Sì |
Materiale | Polipropilene |
Forma | Diritto, cilindrico |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12622135
|
Gosselin™
FL300-02 |
Blu | Non-sterile | 300 mL |
184.21€
pezzi 240 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11793144
|
Gosselin™
FL300-01 |
Natural | Non-sterile | 300 mL |
179.50€
pezzi 240 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11713154
|
Gosselin™
FL52-01 |
Natural | Non-sterile | 45 ml | N/A | ||||
11723154
|
Gosselin™
FL60-01 |
Natural | Non-sterile | 50 mL |
277.00€
pezzi 650 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12672125
|
Gosselin™
FL60-05 |
Blue | Non-sterile | 50 mL |
160.57€
pezzi 650 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11743154
|
Gosselin™
FL100-01 |
Natural | Non-sterile | 90 ml |
164.00€
pezzi 350 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11753154
|
Gosselin™
FL100-04 |
Blu | Non-sterile | 90 ml |
114.62€
pezzi 350 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Shock resistant
- Auto-stable hinged cap
- With or without writing area
Specifica
Contenitore | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
Tappo a cerniera |
Sì | |
Diritto, cilindrico | |
CE N°1935/2004 |