Learn More
Piastra Petri Gosselin™ in polistirene
Piatti in polistirolo cristallo, con ottima planarità.
Marca: Gosselin BP50-01
147.64 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Appropriate for aseptic production
- Sterilized by irradiation
- Flat bottom
Specifica
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137, asettico | |
Naturale | |
Round | |
Piastra di Petri | |
Applicazioni cliniche, ambientali, industriali e microbiologiche | |
0 | |
55 mm |
Profilo basso | |
Polistirene | |
Sterile | |
1 | |
Cartone da 1620 | |
14.2 mm |