Learn More
Piastra Petri Gosselin™ in polistirene
Piatti in polistirolo cristallo, con ottima planarità.
Marca: Gosselin BP50-02
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Appropriate for aseptic production
- Sterilized by irradiation
- Flat bottom
Specifica
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
Polistirene | |
Sterile | |
1 | |
Cartone da 1620 | |
14.2 mm |
Naturale | |
Rotondo | |
Piastra di Petri | |
Per applicazioni cliniche, ambientali, industriali e microbiologiche | |
0 | |
55 mm |