Learn More
Gosselin™ Biohazard Pouch
Codice prodotto. 11771605
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
170 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Codice prodotto. 11771605
Marca: Gosselin™ SFAB172708
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Double-pocketed, self-adhesive biohazard bags printed with a prominent biohazard logo. Gosselin™ Biohazard Pouch is designed for decontaminating laboratory waste via autoclaving.
  • Durable polypropylene construction
  • Conical shape
  • Flat bottom
  • Red screw-cap closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di chiusura Self-Adhesive Closure
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Quantità 2000/Cs.
Spessore 40 μm