Learn More
Gosselin™ Round HDPE Bottle
76.73 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
250 mL, 37 mm White Cap with Seal, Assembled, Sterile, 145/Case
Descrizione
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- HDPE cap
Specifica
Capacità | 250 mL |
Dimensione chiusura | 37 mm |
Tipo di chiusura | Cap with Seal |
N. per custodia | 145/Cs. |
Sterilità | Sterile |
Colore chiusura | White |