Learn More
Corning™ Micropipette in polipropilene sterili Gosselin™
GREENER_CHOICE
Le pipette monouso riducono i rischi di contaminazione incrociata
Marca:  Corning™ EPI5-01
Codice prodotto. 12672275
  • 353.09€ / pezzi 3600
Spedizione stimata: 03-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Product traceability on each bag
  • Sterile 10-3
  • Packaged individually in tamper evident single zip bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polypropylene
3600/Cs.
5 mL
Straw Pipet
Sterile
10/Bag
7.3 cm
Single-use