Learn More
Gosselin™ Recipiente in polipropilene bianco Gosselin™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
510 ml
775 mL
1000 mL
1070 mL
Product Type:
Container
Contenitore
Ionized Container
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 160
pezzi 70
pezzi 80
Descrizione
- PR500-02 is sterile
- Highly shock resistant
- With polypropylene screw cap
Specifica
Specifica
| Product Type | Contenitore |
| Closure Included | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Diritto, cilindrico |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 510 ml |
| Certificazione/Conformità | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Colore chiusura | White |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Colore | White |
| Vedi altri risultati |