Learn More
Gosselin™ Recipiente in polipropilene bianco Gosselin™
Codice prodotto. 12307487
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
510 mL
775 mL
1000 mL
1070 mL
Product Type:
Container
Contenitore
Ionized Container
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 160
pezzi 70
pezzi 80
Codice prodotto. 12307487
Marca: Gosselin™ PR50001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides safe and secure general storage in the laboratory. Gosselin™ Polypropylene Pots are manufactured from white-colored polypropylene plastic.
  • Nonsterile
  • Highly shock resistant
  • With polypropylene screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ionized Container
Closure Included Yes
Materiale Polypropylene
Forma Straight, Cylindrical
Capacità (sistema metrico) 510 mL
Certificazione/Conformità EC N°1935/2004
Colore chiusura White
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore White
Diametro (sistema metrico) 101 mm
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Include White Polypropylene screw cap and natural seal
N. per custodia 160/Cs.