Learn More
Gosselin™ Recipiente in polipropilene bianco Gosselin™
Codice prodotto. 12317487
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
510 mL
775 mL
1000 mL
1070 mL
Product Type:
Container
Contenitore
Ionized Container
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 160
pezzi 70
pezzi 80
Codice prodotto. 12317487
Marca: Gosselin™ PR80001
Provides safe and secure general storage in the laboratory. Gosselin™ Polypropylene Pots are manufactured from white-colored polypropylene plastic.
  • Nonsterile
  • Highly shock resistant
  • With polypropylene screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Container
Closure Included Yes
Materiale Polypropylene
Forma Straight, Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 775 mL
Certificazione/Conformità EC N°1935/2004
Colore chiusura White
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore White
Diametro (sistema metrico) 101 mm
Altezza (sistema metrico) 106 mm
Include White Polypropylene screw cap and natural seal
N. per custodia 100/Cs.