Learn More
Thermo Scientific™ GPS Series Lab Freezers
È possibile proteggere i campioni di routine con questi congelatori, con capacità che variano dai 265 litri dei modelli a ingombro ridotto ai 1,048 litri dei modelli più spaziosi.
Specifica
| Tipo | Congelatore per uso generale |
|---|---|
| Gamma di temperatura | Da −12° a −25°C |
| Materiale armadietto | Acciaio anticorrosione dipinto di bianco |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Tipo di controllo | Digitale |
Descrizione
Protezione dei campioni di routine con i congelatori da laboratorio Thermo Scientific™ serie GPS. Con capacità variabili da 265 litri a ingombro ridotto a modelli più spaziosi da 1,048 litri, questi congelatori soddisfano le esigenze dei laboratori moderni.
Tutti i modelli sono caratterizzati da funzioni per la protezione dei campioni, sviluppate appositamente per soddisfare le rigorose esigenze degli ambienti di laboratorio.
- Processore integrato
- Display digitale
- Allarmi di temperatura alta/bassa
- Serrature di serie
- Rotelle di serie
- Sbrinamento automatico
- Foro per il passaggio di cavi e sonde
- Marchio CE
Consigliati per:
Conservazione nei laboratori per usi generici
Informazioni ordine:
Disponibili solo nelle aree con alimentazione a 50 Hz; non disponibili in Nord America o in altre aree con alimentazione a 60 Hz.
Specifica
| Congelatore per uso generale | |
| Acciaio anticorrosione dipinto di bianco | |
| Digitale | |
| La garanzia varia in base al paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni | |
| Alarm | |
| 230 V | |
| 50 Hz |
| Da −12° a −25°C | |
| CE | |
| Rotelle | |
| automatico | |
| Europeo | |
| 230 V 50 Hz | |
| R134A |