Learn More
Thermo Scientific™ Frigoriferi per laboratorio Serie GPS
Questi frigoriferi da laboratorio, progettati per usi generici di conservazione, consentono di proteggere i campioni delle applicazioni di routine. Le capacità sono comprese tra i 265 litri dei salva-spazio ai 1,048 litri di quelli più capienti.
Specifica
| Gamma di temperatura | 1 - 11 °C |
|---|---|
| Refrigerante | R600 A |
| Materiale armadietto | Acciaio anticorrosione dipinto di bianco |
| Isolamento | HCFC Free, CFC Free |
| Certificazione/Conformità | CE |
Descrizione
Protezione dei campioni di routine con i frigoriferi da laboratorio Thermo Scientific™ serie GPS, progettati per la conservazione di materiali da laboratorio. Con capacità variabili da 265 litri a ingombro ridotto a modelli più spaziosi da 1,048 litri, questi frigoriferi soddisfano le esigenze dei laboratori moderni.
Tutti i modelli sono caratterizzati da funzioni per la protezione dei campioni, sviluppate appositamente per soddisfare le rigorose esigenze degli ambienti di laboratorio.
- Processore integrato
- Display digitale
- Allarmi di temperatura alta/bassa
- Serrature di serie
- Rotelle di serie
- Possibilità di scelta tra anta in vetro o cieca
- Sbrinamento automatico
- Foro per il passaggio di cavi e sonde
- Marchio CE
Informazioni ordine:
Disponibile solo in Europa
Specifica
| 1 - 11 °C | |
| Acciaio anticorrosione dipinto di bianco | |
| CE | |
| Unità di controllo della temperatura digitale | |
| Alarm | |
| 230 V | |
| 50 Hz |
| R600 A | |
| HCFC Free, CFC Free | |
| Sì | |
| Automatico | |
| UE | |
| 230 V 50 Hz |