Learn More
Sampling Systems™ Grab-It™ Swab Holder
Ideal for holding cloth swabs for cleaning hard-to-reach places.
41.30€ - 88.90€
Specifica
Product Type | Swab Holder |
---|---|
Materiale | Aluminum, Plastic |
Stile | Lightweight |
Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15869511
|
Sampling Systems™
8420A-750 |
750 mm |
41.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15859511
|
Sampling Systems™
8420A-1300 |
1300 mm |
88.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Lightweight design
- Manufactured from aluminum and plastic
- Available in two lengths, 750 or 1300mm
Specifica
Swab Holder | |
Aluminum, Plastic | |
Lightweight | |
Cleaning |