Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa a media velocità in cellulosa di grado 113
Per una vasta gamma di applicazioni analitiche. La carta filtrante qualitativa a media velocità in cellulosa Fisherbrand™ di grado 113 ha una superficie leggermente granulosa.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13500kg
Descrizione
- Pure grade
- Made of cellulose fibers
- Alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content:0.06%
Application
- Used for liquids, fine particulates
- Used in essential, industrial oil
- Atmospheric analysis
- Beverage industry
- Food, chemical industry
Specifica
Ash Content: 0.06% | |
Cellulosa | |
da 5 a 8 μm | |
113 | |
0.16 mm | |
125 mm |
Disco ripiegato | |
da 5 a 8 μm | |
Adatto per la filtrazione rapida di liquidi contenenti particolato sottile | |
Conf. da 100 | |
125 mm |