Learn More
Fisherbrand™ Grade 122 Cellulose General Purpose Filter Paper
Very fast filtration velocity. Fisherbrand™ Grade 122 Cellulose General Purpose Filter Paper is used for all general works in laboratories.
20.55€ - 31.85€
Specifica
Formato | Disco ripiegato |
---|---|
Materiale | Cellulosa |
Particle Retention | Da 17 a 30 μm |
Dimensione del poro | Da 17 a 30 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Carta filtro usata per tutte le attività generiche in laboratorio |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11738752
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
20.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11788722
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
31.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Very fast filtration velocity
- Used for general works, hospitals, research laboratories
- Applications: Chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food and beverage
Specifica
Disco ripiegato | |
Da 17 a 30 μm | |
Carta filtro usata per tutte le attività generiche in laboratorio | |
100 conf. |
Cellulosa | |
Da 17 a 30 μm | |
122 | |
0.17 mm |