Learn More
Sartorius™ Grade 1288 Wet-strengthened Folded Filter Qualitative Filter Papers
Used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required
47.90€ - 299.00€
Specifica
Formato | Folded |
---|---|
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Particle Retention | 12 to 15 μm |
Velocità di filtraggio | 10μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10158531
|
Sartorius™
FT-4-206-110 |
110 mm |
47.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10113991
|
Sartorius™
FT-4-206-150 |
150 mm |
47.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10062281
|
Sartorius™
FT-4-206-125 |
125 mm |
47.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10317881
|
Sartorius™
FT-4-206-185 |
185 mm |
54.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10042321
|
Sartorius™
FT-4-206-270 |
270 mm |
103.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10738772
|
Sartorius™
FT-4-206-320 |
320 mm |
137.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10652392
|
Sartorius™
FT-4-206-385 |
385 mm |
299.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10514381
|
Sartorius™
FT-4-206-090 |
90 mm |
124.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10798192
|
Sartorius™
FT-4-206-240 |
240 mm |
88.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of refined pulp and cotton linters with an >95% α-cellulose content
- Ash content between 0.1–0.15% (grade 100/N <0.1%)
- Wet-strengthened
- Supplied in folded filters
Specifica
Folded | |
12 to 15 μm | |
Used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required | |
100/Pk. | |
Qualitative Filter Paper |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
10μm/sec. | |
1288 | |
0.21 mm |