Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 1289 Qualitative Papers, Discs
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 1289 Quantitative Papers, Discs are suitable for analytical purposes and routine analyses whenever no gravimetric analyses are required.
11.30€ - 98.90€
Specifica
Peso base | 84 g/m2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Particle Retention | 8 to 12 μm |
Velocità di filtraggio | 20 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15922900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-040 |
40 mm |
11.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15932900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-060 |
60 mm |
11.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15942900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-080 |
80 mm |
12.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15952900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-100 |
100 mm |
16.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15962900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-340 |
340 mm |
98.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Wet-strengthened.
- Constructed of refined pulp and linters with > 95% alpha-cellulose content.
- Ash content of < 0.1% according to DIN 54370
Specifica
84 g/m2 | |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
20 sec. | |
100/Pk. |
Disc | |
8 to 12 μm | |
1289 | |
0.21 mm |