Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 1.19mm
45.21€ - 441.00€
Specifica
Product Type Ruby Sphere
Diametro (sistema metrico) 1.19 mm
Grado 25
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11355979
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
042041.KM
25 Pieces
184.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15446425
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
042041.KJ
5 Pieces Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11365979
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
042041.KN
100 Pieces Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Ruby Sphere
1.19 mm
25