Learn More
Thermo Scientific Chemicals Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 5mm
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 042058.KH
Codice prodotto. 11355999
  • 77.39€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sapphire Sphere
5 mm
Grade 25
2 Pieces