Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 292 Qualitative Papers, Sheets
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 292 Qualitative Papers, Sheets are especially suitable for qualitative analyses that require a low ash content.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-205-100150
Codice prodotto. 15942740
  • 23.40€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 29-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
  • No additives, such as wet-strengthening agents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
87 g/m2
Cotton Linters (Low-nitrogen and Nitrates; <0.06% Ash)
45 sec.
100/Pk.
100 mm
Sheet
5 to 8 μm
292
0.18 mm
150 mm