Learn More
Sartorius™ Dischi di carta da filtro per analisi qualitativa con superficie liscia di grado 3HW
Use for routine qualitative analyses and technical applications. Sartorius™ Smooth Filter Paper Discs, Grade 3-HW can be used for pressure and vacuum filtration. Ultra-pure filters are available in filter disc format in a variety of diameters.
8.50€ - 84.90€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Particle Retention | 8 to 12 μm |
Velocità di filtraggio | 20μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10357261
|
Sartorius™
FT-3-303-100 |
100 mm |
14.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10498932
|
Sartorius™
FT-3-303-110 |
110 mm |
16.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10397401
|
Sartorius™
FT-3-303-120 |
120 mm |
16.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10375171
|
Sartorius™
FT-3-303-125 |
125 mm |
16.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10150611
|
Sartorius™
FT-3-303-150 |
150 mm |
16.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10239244
|
Sartorius™
FT-3-303-015 |
15 mm |
72.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10079670
|
Sartorius™
FT-3-303-185 |
185 mm |
20.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10643962
|
Sartorius™
FT-3-303-240 |
240 mm |
35.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10141141
|
Sartorius™
FT-3-303-270 |
270 mm |
42.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10039650
|
Sartorius™
FT-3-303-320 |
320 mm |
57.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10652592
|
Sartorius™
FT-3-303-385 |
385 mm |
84.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10045864
|
Sartorius™
FT-3-303-040 |
40 mm |
8.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10295701
|
Sartorius™
FT-3-303-050 |
50 mm |
8.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10767271
|
Sartorius™
FT-3-303-055 |
55 mm |
8.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10431812
|
Sartorius™
FT-3-303-060 |
60 mm |
8.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10101191
|
Sartorius™
FT-3-303-070 |
70 mm |
8.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10602592
|
Sartorius™
FT-3-303-080 |
80 mm |
9.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10273331
|
Sartorius™
FT-3-303-085 |
85 mm |
9.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10029640
|
Sartorius™
FT-3-303-090 |
90 mm |
14.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10441812
|
Sartorius™
FT-3-303-095 |
95 mm |
14.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10158771
|
Sartorius™
FT-3-303-045 |
45 mm |
8.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Questi dischi di carta da filtro liscia sono utilizzati per analisi qualitative di routine, quali chiarificazione e determinazione delle sostanze. I dischi sono caratterizzati da un foro centrale per applicazioni tecniche. I filtri sono rinforzati per la resistenza all'umido, quindi sono adatti per filtrazione a pressione e a vuoto.- Realizzati in pasta rifinita e linter di cotone con un contenuto di cellulosa α superiore al 95%
- Carta da filtro tecnica e pura con contenuto di ceneri dallo 0.1 allo 0.15%
- I filtri grado 3-HW sono caratterizzati da:
- Dimensioni dei pori medio-alte per una velocità di filtrazione da media a elevata
- Resistenza al bagnato di 15 kPa
- Peso base di 65 g/m2
- Confezionati non sterili e in stock
Specifica
Disc | |
8 to 12 μm | |
For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications | |
0.14 mm |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
20μm/sec. | |
3HW | |
Qualitative, Technical, Smooth |