Learn More
Sartorius™ Smooth Surface Filter Discs Qualitative Filter Papers, Grade 4b
For qualitative and technical analyses.
8.50€ - 112.00€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
Velocità di filtraggio | 22μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications |
Grado | 4 b |
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) disco | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) disco | Price | Quantity & Availability | |||||
10440852
|
Sartorius™
FT-3-309-110 |
110 mm |
10.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10154181
|
Sartorius™
FT-3-309-125 |
125 mm |
16.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10337691
|
Sartorius™
FT-3-309-150 |
150 mm |
19.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10164181
|
Sartorius™
FT-3-309-185 |
185 mm |
29.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10072331
|
Sartorius™
FT-3-309-240 |
240 mm |
47.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10082331
|
Sartorius™
FT-3-309-270 |
270 mm |
53.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10491232
|
Sartorius™
FT-3-309-320 |
320 mm |
63.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10525141
|
Sartorius™
FT-3-309-385 |
385 mm |
112.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10092271
|
Sartorius™
FT-3-309-055 |
55 mm |
8.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10296081
|
Sartorius™
FT-3-309-090 |
90 mm |
9.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Discs with a center hole for technical applications
- Made of refined pulp and linters with >95% alpha-cellulose content
- Ash content between 0.1 – 0.15 % grade 100/N <0.1 %)
- Wet-strengthened
Specifications
Disc | |
22μm/sec. | |
4 b | |
0.15 mm |
Cotton Linters, Refined Pulp | |
For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications | |
100 Pack | |
Qualitative Filter Paper |