missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Grade 6 Smooth Surface Folded Filter Qualitative Filter Papers

Used for analytical and technical purposes.

Marca:  Sartorius™ FT-3-312-385

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10327551

  • 94.30€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 04-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Used for analytical and technical purposes
Specifica

Specifica

Disc
15μm/sec.
6
0.17 mm
385 mm
Cotton Linters, Refined Pulp
For qualitative-technical analyses, used for routine analyses like clarification, determination of substances, but also as discs with a center hole for technical applications
100 Pack
Qualitative Filter Paper
385 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali