Learn More
Fisherbrand™ Grade 600 Cellulose General Purpose Filter Paper: Sheets
Used in schools and as bench protective paper. Fisherbrand Grade 600 Cellulose General Purpose Filter Paper is economical.
8.05€ - 113.00€
Specifica
Materiale | Cellulosa |
---|---|
Particle Retention | da 10 a 20 μm |
Dimensione del poro | da 10 a 20 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Carta filtro economica per l'uso nelle scuole e come carta protettiva per banchi |
Grado | 600 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15435394
|
Fisherbrand™
|
570 x 460mm | Sheet |
43.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11784646
|
Fisherbrand™
|
520 x 420mm | Folded Sheet |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11744566
|
Fisherbrand™
|
520 x 420mm | Folded Sheet |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11774756
|
Fisherbrand™
|
520 x 520mm | Sheet |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11749994
|
Fisherbrand™
|
520 x 420 mm | Foglio |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11784756
|
Fisherbrand™
|
260 x 210mm | Sheet |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11798503
|
Fisherbrand™
|
520 x 420 mm | Foglio ripiegato |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11704766
|
Fisherbrand™
|
500 x 500mm | Sheet |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Description
Used in hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food industriesSpécification
Cellulosa | |
da 10 a 20 μm | |
600 |
da 10 a 20 μm | |
Carta filtro economica per l'uso nelle scuole e come carta protettiva per banchi | |
0.15 mm |