Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 600
Uso in ambito didattico e come carta protettiva per il banco da lavoro. La carta da filtro per uso generico Fisherbrand™ in cellulosa di grado 600 è conveniente.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12420kg
Descrizione
Applicazioni:- Per l'impiego in ospedali, laboratori di ricerca, applicazioni didattiche, industrie chimiche, farmaceutiche, cosmetiche, alimentari
Specifica
Disco semplice | |
da 10 a 20 μm | |
Carta filtro economica per l'uso nelle scuole e come carta protettiva per banchi | |
100 conf. | |
150 mm |
Cellulosa | |
da 10 a 20 μm | |
600 | |
0.15 mm | |
150 mm |