Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per uso generico in cellulosa di grado 600
Uso in ambito didattico e come carta protettiva per il banco da lavoro. La carta da filtro per uso generico Fisherbrand™ in cellulosa di grado 600 è conveniente.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Descrizione
Applications:- Used in hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, pharmaceutical, cosmetic, food industries
Specifica
Disco semplice | |
da 10 a 20 μm | |
Carta filtro economica per l'uso nelle scuole e come carta protettiva per banchi | |
100 conf. | |
47 mm |
Cellulosa | |
da 10 a 20 μm | |
600 | |
0.15 mm | |
47 mm |