Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per uso generico di grado 601
Carta da filtro per attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12150kg
Descrizione
- 73 g/m² weight
- 0.16mm thick
- Pore size of 5 to 13μm
- Filtration velocity of 88 sec
- Burst strength of 1.95kg/cm²
- Available in a range of sizes
Specifica
Disco liscio | |
88 secondi | |
100/confezione | |
125 mm |
Da 5 a 13 μm | |
Lavori generici, ospedali, laboratori di ricerca, scuole, industrie chimiche, cosmetiche, di alimenti e bevande | |
0.16 mm |