Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per uso generico di grado 601
Carta da filtro per attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15750kg
Codice prodotto. 11435248
  • 7.50€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 02-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Velocità di filtrazione molto elevata
  • Per lavori generici, ospedali, laboratori di ricerca
Applicazioni:
  • industrie chimiche, farmaceutiche, cosmetiche, alimenti e bevande
  • Specifica
    Specifica
    Disco semplice
    88 secondi
    100/confezione
    150 mm
    Da 5 a 13 μm
    Lavori generici, ospedali, laboratori di ricerca, scuole, industrie chimiche, cosmetiche, di alimenti e bevande
    0.16 mm