Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per uso generico di grado 601
Carta da filtro per attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Descrizione
- Peso di 73 g/m2
- Spessore di 0.16 mm
- Dimensione dei pori da 5 a 13 μm
- Velocità di filtrazione di 88 sec
- Resistenza alla rottura di 1.95 kg/cm2
- Disponibilità di numerosi formati
Specifica
Disco semplice | |
88 secondi | |
100/confezione | |
55 mm |
Da 5 a 13 μm | |
Lavori generici, ospedali, laboratori di ricerca, scuole, industrie chimiche, cosmetiche, di alimenti e bevande | |
0.16 mm |