Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per uso generico di grado 601
Carta da filtro per attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
- Velocità di filtrazione molto elevata
- Disponibilità di numerosi formati
- Disponibilità in dischi lisci o ripiegati
- Applicazioni: ospedali, laboratori di ricerca, applicazioni didattiche, industrie chimiche, farmaceutiche e altro
Specifica
Disco semplice | |
88 secondi | |
100/confezione | |
110 mm |
Da 5 a 13 μm | |
Lavori generici, ospedali, laboratori di ricerca, scuole, industrie chimiche, cosmetiche, di alimenti e bevande | |
0.16 mm |