Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per uso generico di grado 601
Carta da filtro per attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05850kg
Descrizione
- Tappo a vite GL 45
- Filettatura GL 14
- Utilizzabile con tubi di quattro diversi diametri (1.6 mm, 3 mm, 3.2 mm e 6 mm)
- L'equalizzazione sterile della pressione è possibile tramite l'uso di un filtro a membrana.
- Intervallo di temperature compreso tra -40 °C e 140 °C
Specifica
Disco semplice | |
da 5 a 13 μm | |
Carta filtro usata per le attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media | |
100 conf. | |
85 mm |
Cellulosa | |
da 5 a 13 μm | |
601 | |
0.16 mm | |
85 mm |