Learn More
Fisherbrand™ Carte da filtro per uso generico di grado 601
Carta da filtro per attività analitiche in laboratorio, velocità di filtrazione media.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.41400kg
Descrizione
- 73 g/m² weight
- 0.16mm thick
- Pore size of 5 to 13μm
- Filtration velocity of 88 sec
- Burst strength of 1.95kg/cm²
- Available in a range of sizes
Specifica
Disc | |
88 seconds | |
100/Pk. | |
240 mm |
5 to 13 μm | |
General works, hospitals, research laboratories, schools, chemical industries, cosmetics, food and beverage industries | |
0.16 mm |