Learn More
Fisherbrand™ Grade 605 Very Absorbent Joseph Paper
Codice prodotto. 11735375 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120 x 120 mm
150 x 150mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Formato:
Foglio
Foglio ripiegato
Folded Sheet
Quantità confezione:
100 conf.
200PK
50 Pk.
500 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 11735375
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzabili in laboratori e ospedali. ™
Applicazioni:
  • Pulizia e asciugatura di contenitori in vetro, provette, fiasche, piastre per microscopia, flaconi
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Larghezza (sistema metrico) 350 mm
Dimensioni (L x P) 500 x 350 mm
Formato Foglio ripiegato
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia e asciugatura di contenitori in vetro, provette, beute, piastre per microscopia, bottiglie per laboratori e ospedali
Quantità confezione 100 conf.
Grado 605