Learn More
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Used as wrap for medical clothes.
Marca:  Fisherbrand™ 0925F00025
Codice prodotto. 11774576
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Creped paper
  • Weight: 60g/mm2
Applications:
  • Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Specifica
Specifica
Autoclavable
White
90 cm
60 g/m2
Paper
900 mm
EN 868-2
Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization
Sterilization Paper
925
250 Pk.