Learn More
Fisherbrand™ Carta per sterilizzazione di grado 926
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Weight: 60g/m2
- Creped paper
Applications:
- Used in steam, gas, gamma-ray sterilization
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EN 868-2 |
| Colore | Green |
| Da utilizzare con (applicazione) | Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization |
| Materiale | Paper |
| Quantità | 250 Pk. |
| Dimensioni (L x P) | 90 x 90 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 90 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 900 mm |
| Peso (sistema metrico) | 60 gsm |
| Vedi altri risultati |