Learn More
Fisherbrand™ Carta per sterilizzazione di grado 926
Descrizione
- Peso: 60 g/m2
- Carta crespata
Applicazioni:
- per l'uso con sterilizzazione a raggi gamma, vapore, gas
Specifica
Sì | |
Green | |
Avvolgimento di abbigliamento medico, strumenti chirurgici e altri articoli usati per la sterilizzazione a vapore, a gas e a raggi gamma | |
Carta per sterilizzazione | |
926 | |
250 conf. |
EN 868-2 | |
100 x 100 cm | |
100 cm | |
60 g/m2 | |
Paper | |
100 cm |