Learn More
De Buyer™ Secchi graduati
Codice prodotto. 11980605
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
31.5 cm
33 cm
34 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
10 l
15 l
Altezza (sistema metrico):
23,5 cm
Codice prodotto. 11980605
Marca: De Buyer™ 3274.12N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rinse, carry or store substances with the De Buyer™ Stainless-Steel Graduated Bucket. It is useful for all types of tasks inside and outside of the laboratory.
  • Stainless steel
  • 10L and 15L capacities
  • 1 Each
  • Rim with lip
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 28 cm
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm