Learn More
Kartell™ Misure coniche graduate
8.19 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Descrizione
- Conical shape with integral notch facilitates accurate measurements and easy pours
- Wide base creates stability
- Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
- Polypropylene construction withstands temperatures up to 120°C
Specifica
Colore | Trasparente |
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Foodstuff |
Altezza (sistema metrico) | 183 mm |
Incrementi | 10 mL |
Quantità | 1 ciascuno |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 120°C |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Sì |