Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Granzyme B Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Granzyme B Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
178.50€ - 949.00€
Specifica
Antigene Granzyme B Ab-1
Clone GZB01
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12649136
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1157-S0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12659136
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-1157-S1
Concentrated 500 μL
636.00€
500µL
12639136
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-1157-S
Concentrated 1 mL
949.00€
1mL
12629136
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1157-R7
Prediluted 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12619136
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1157-RQ
Ready-to-Use 12 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Granzymes are neutral serine proteases, which are stored in specialized lytic granules of cytotoxic T lymphocytes (CTLs) and in natural killer (NK) cells. A number of granzymes (A to G) have been isolated and cloned from mouse CTLs and NK cells, however in man, fewer have been cloned and identified. One of these, human granzyme B, is involved in target cell apoptosis during lymphocyte-mediated cytotoxicity. Exocytosis of granzyme-containing granules in the cytoplasm of the target cell leads to the induction of DNA fragmentation and apoptosis.
Host Species: Mouse
Clone: GZB01
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: N-terminal
Immunogen: Recombinant protein encoding the N-terminus of the mature granzyme B
Molecular Weight: 32 kDa
Positive Control: Hodgkin's lymphoma, Tonsil
Cellular Localization: Granular cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Specifica
Specifica
Granzyme B Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Recombinant protein encoding the N-terminus of the mature granzyme B
GZB01
Monoclonal
Mouse
Apoptosis