Learn More
Graphite flake, natural, -325 mesh, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781921
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7782-42-5
C
12.01
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
carbon
[C]
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7782-42-5
C
12.01
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
5462310
CHEBI:27594
carbon
[C]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Graphite
Nota nome Natural
Densità ca. 2g/cm3
Dimensioni maglia -325 Mesh
Intervallo percentuale saggio 99.8%, metal basis
Quantità 50 g
Forma fisica Flakes